Beskrivelse
- Stringknit konstruktion giver god luftgennemstrømning til hånden.
- Hænderne bliver ikke varme og svedige.
- Ambidextrous: Ingen grund til at parre, derfor mere økonomisk.
- Alle modeller kan vaskes ved 40 °C.
- Vil ikke krympe, stivne eller miste formen.
- Mere hygiejnisk for bæreren, bedre værdi for udbyderen.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Bomuld |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Manchet materiale | Bomuld |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Grad | 10 gauge |
| Hånd | Specifikt |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Vis mere |