Få mere at vide
Ansell™ Snor Knits™ 76-100 Series Naturlig Bomuld Letvægtshandsker
Artikelnummer. 12606971 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12606971 9 12 par
12696961 7 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12606971 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 76100090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.50 DKK
    141.78 DKK / 12 par
    Spare 84.72 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kan bæres alene eller som liners. Tillader længere og mere behagelig brug uden svage punkter, der kan flække eller flosse.
  • Stringknit konstruktion giver god luftgennemstrømning til hånden.
  • Hænderne bliver ikke varme og svedige.
  • Ambidextrous: Ingen grund til at parre, derfor mere økonomisk.
  • Alle modeller kan vaskes ved 40 °C.
  • Vil ikke krympe, stivne eller miste formen.
  • Mere hygiejnisk for bæreren, bedre værdi for udbyderen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Bomuld
Konstruktion Sømløs strik
Manchet materiale Bomuld
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Neutral
Udvendig finish Ingen tekstur
Grad 10 gauge
Hånd Specifikt
Materiale Bomuld
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 9
Handske manchet farve Neutral
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Bomuld
Foring Lined
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Mekanisk beskyttelse
Serie 76-100