Få mere at vide
MP Biomedicals™ Angriber Bolt For FastPrep-24™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 stk.
Beskrivelse
- Prøver og buffere tilsættes til et 2,0 ml Lysing Matrix-rør indeholdende specialiserede Lysing Matrix-perler.
- Instrumentets ergonomiske design sikrer en nem påfyldning af prøverørene, der forbliver forsvarligt forseglet under behandlingen.
- Homogeniseringshastigheden og varighedstiderne programmeres manuelt eller tilgås fra den indbyggede hukommelse.
- Når du har indstillet din hastighed og tid med et tryk på en knap, skal du bare trykke på løb, og på mindre end et minut er dine prøver fuldstændig lyseret.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-24 5G |
| Mængde | 1 stk. |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.