Få mere at vide
(±)-Strigon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Strigon |
| CAS | 148616-03-9 |
| Molekylær formel | C19H20O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | [3E(R*),3aα,8bα]-(±)-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3a,4,6,7,8,8b-hexahydro-8,8-dimethyl-2H-indeno[1,2-b]furan-2,5(3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O6/c1-9-6-14(24-17(9)21)23-8-12-10-7-11-13(20)4-5-19(2,3)15(11)16(10)25-18(12)22/h6,8,10,14,16H,4-5,7H2,1-3H3/b12-8+/t10-,14-,16+/m1/s1 |
| SMIL | O=C(/C1=C/O[C@@H](C=C2C)OC2=O)O[C@@]3([H])[C@]1([H])CC4=C3C(C)(C)CCC4=O |
| IUPAC navn | (3aR,8bS,E)-8,8-dimethyl-3-((((R)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)oxy)methylene)-3a,4,6,7,8,8b-hexahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2,5(3H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.36 |
| Formel vægt | 344.13 |