Få mere at vide
(-)-Strigolactone GR24, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Strigolactone GR24 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 298.0841 |