Få mere at vide
Cytiva StrepTrap XT kromatografikolonne
Artikelnummer. p-7184521 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Artikelnummer. 16522542
Brand: Cytiva 29401317
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
StrepTrap XP er en kolonne fyldt med Strep-Tactin™ XT Sepharose harpiks for at rense Strep-tag™ II og Twin-Strep-tag™ rekombinante proteiner.
  • Til brug med Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Forberedt i kromatografisøjler for nemheds skyld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Mængde 1 x 1 mL
Højde (metrisk) 25 mm
Flowhastighed 1 ml/min.
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Oprensning af rekombinante proteiner mærket med Strep-tag™ II og Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.