Få mere at vide
Cytiva StrepTrap XT kromatografikolonne
Artikelnummer. 16466149 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466149 1 x 5 mL
16522542 1 x 1 mL
16456149 5 x 1 mL
16476149 5 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466149 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29401322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 DKK
    4520.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 365.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
StrepTrap XP er en kolonne fyldt med Strep-Tactin™ XT Sepharose harpiks for at rense Strep-tag™ II og Twin-Strep-tag™ rekombinante proteiner.
  • Til brug med Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Forberedt i kromatografisøjler for nemheds skyld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Mængde 1 x 5 mL
Højde (metrisk) 25 mm
Flowhastighed 5 ml/min.
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Oprensning af rekombinante proteiner mærket med Strep-tag™ II og Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Produktidentifikator
  • streptrap XT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol