Få mere at vide
Cytiva StrepTrap™ HP Prepacked Columns
Artikelnummer. 15117956 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 1mL
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flowhastighed:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Indhold og opbevaring:
2° to 8°C
4° to 8°C
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15117956
Brand: Cytiva 29048653
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purify Strep(II)-tagged recombinant proteins by affinity chromatography. Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP Prepacked Columns are packed with a robust and stable Sepharose™ based medium which results in high resolution, sharp concentrated peaks, and reproducible purifications. The binding capacity is also high.
  • Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
  • Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Generated with 0.5M NaOH
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Streptactin
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: >7
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype StrepTactin Sepharose HP prepacked column
Sengevolumen 1mL
Diameter (engelsk) Indre 0.27 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 7mm
Mængde 1 x 1mL
Højde (engelsk) 0.98 in.
Højde (metrisk) 25mm
Flowhastighed <4 mL/min.
Materiale Polypropylene
Ligand type StrepTactin (∼5mg/mL medium)
Maks. Tryk 3 bar
pH-område 7
Partikelstørrelse 34μm
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Indhold og opbevaring 2° to 8°C
Kolonnetype Ion Exchange Column
Til brug med (applikation) Purification of Strep (II) -tagged recombinant Proteins by affinity chromato graphy
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StrepTrap HP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol