Få mere at vide
Streptozotocin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Streptozotocin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1 |
| Formel vægt | 265.091 |