Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Streptozocin
Beskrivelse
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Streptozocin |
| CAS | 18883-66-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C8H15N3O7 |
| Renhed | >95% |