Få mere at vide
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488498 10 g
16404377 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0472
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Streptomycin sulfate
CAS 3810-74-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H42N7O18S1.5
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4]
Molekylvægt (g/mol) 728.69
Formel vægt 728.69
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation