Få mere at vide
Streptomycin Sulfate, Fisher BioReagents
Description
- Streptomycin sulfate can be used to prevent bacterial contamination of cell and tissue cultures
- Highly effective against gram-negative bacteria, and is often used in combination with penicillin
- Acts by binding to the 30S subnit of bacterial ribosomes leading to inhibition of protein synthesis and death
- Intended for research use only
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Streptomycin Sulfate |
| Type | Streptomycin Sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3810-74-0 |
| pH | 4.5 to 7.0 |
| Tab ved tørring | < 5.0% |
| Emballage | Poly Bottle |
| Styrke | Inclusive between 650μg/mg |
| Farve | White |
| Mængde | 50 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Streptomycin Sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.