Få mere at vide
Streptomycinsulfat, cellekulturreagens
Descrizione
Hæmmer initiering og forårsager fejllæsning af rRNA i proteinsyntese Streptomycinsulfat bruges til at studere mekanismerne for streptomycinresistens. Det bruges til at hæmme bakteriel kontaminering i cellekulturapplikationer i forbindelse med penicillin. Det er et antibiotisk lægemiddel, der oprindeligt blev brugt til tuberkulosebehandling. Det hæmmer proteinsyntesen ved at binde sig til 30S ribosomale underenhed, hvilket inducerer fejllæsning af den genetiske kode. Det er involveret i initieringen af translation af DNA, hvilket resulterer i døden for en modtagelig bakterie. Desuden kontrollerer det bakterie- og svampesygdomme i visse frugter, grøntsager, frø, prydafgrøder og alger i pryddamme og akvarier
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Streptomycinsulfat er et aminoglycosidsulfatsalt afledt af Streptomyces griseus, der viser antibakteriel aktivitet.
- Det hæmmer initieringen og forårsager fejllæsning af rRNA i proteinsyntese. Denne forbindelse binder til S12-proteinet i den bakterielle 30S ribosomale underenhed og hæmmer derved peptidforlængelse og proteinsyntese.
Anvendelse
- Streptomycinsulfat kan bruges til at studere mekanismerne for streptomycinresistens
- Denne forbindelse kan bruges i laboratorieapplikationer kombineret med penicillin for at hæmme bakteriel kontaminering i in vitro cellekultur
- Streptomycinsulfat viser antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium tuberculosis
- Denne forbindelse kan anvendes som en proteinsyntesehæmmer
- Det virker mod gram-negative og gram-positive bakterier
- Streptomycinsulfat viser også en fungicid aktivitet
- Det kan bruges til at fjerne nukleinsyrer fra et biologisk ekstrakt
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Streptomycin sulfate |
| Type | Streptomycinsulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3894995 |
| Merck Index | 14,8826 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 728.69 |
| Grad | Celledyrkning |
Sicurezza e movimentazione
- Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.