Få mere at vide
Melford Streptomycinsulfat
Artikelnummer. 30018816
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018816 50 g
30018815 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018816 Leverandør Melford Leverandørnr. S6200050.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 DKK
    474.28 DKK / 50g
    Spare 84.72 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Streptomycinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum, der hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at binde sig til 30S ribosomale underenhed, hvilket forstyrrer initieringskomplekset og fører til fejllæsning af mRNA.
Streptomycinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum, der hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at binde sig til 30S ribosomale underenhed, hvilket forstyrrer initieringskomplekset og fører til fejllæsning af mRNA. Denne interferens forhindrer korrekt translation og hæmmer bakterievækst.
Streptomycin anvendes i mikrobiologi til selektiv bakteriel isolering og antibiotisk følsomhedstestning for at vurdere følsomheden af bakteriestammer. Ideel til at studere bakterielle modtagelighedsmønstre og antibiotikaresistens. Dens inklusion i kulturmedier hjælper med selektivt at isolere bakterier modtagelige for dette antibiotikum.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Streptomycin Sulfate
CAS 3810-74-0
Mængde 50 g
Molekylær formel C42H78N14O24-3H2SO4