Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Streptomycinsulfat
Artikelnummer. p-7077544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15515146
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455340050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Streptomycinsulfat, CAS # 3810-74-0, er sulfatsaltformen af streptomycin og et aminoglykosid med antibakteriel aktivitet. Det viser også en proteinsyntesehæmmende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Streptomycinsulfat er et aminoglycosidsulfatsalt afledt af Streptomyces griseus, der viser antibakteriel aktivitet.
•Det hæmmer initiering og forårsager fejllæsning af rRNA i proteinsyntese. Denne forbindelse binder til S12-proteinet i den bakterielle 30S ribosomale underenhed og hæmmer derved peptidforlængelse og proteinsyntese.
Anvendelse
•Streptomycinsulfat kan bruges til at studere mekanismerne for streptomycinresistens
•Denne forbindelse kan bruges i laboratorieapplikationer kombineret med penicillin for at hæmme bakteriel kontaminering i in vitro cellekultur
•Streptomycinsulfat viser antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium tuberculosis
•Denne forbindelse kan anvendes som en proteinsyntesehæmmer
•Det virker mod gram-negative og gram-positive bakterier• Streptomycinsulfat viser også en fungicid aktivitet
•Det kan bruges til at fjerne nukleinsyrer fra et biologisk ekstrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3810-74-0
Molekylær formel C42H84N14O36S3
Molekylvægt (g/mol) 1457.376
InChI nøgle QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC navn 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methy) ylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMIL CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Streptomycin sulfate
Type Streptomycin Sulfate
Tab ved tørring 7% max.
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.