Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Streptomycinsulfat
Artikelnummer. 15515146 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15515146 5 g 5g
15424871 25 g 25g
15593965 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15515146 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    231.65 DKK / 5g
    Spare 75.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Streptomycinsulfat, CAS # 3810-74-0, er sulfatsaltformen af streptomycin og et aminoglykosid med antibakteriel aktivitet. Det viser også en proteinsyntesehæmmende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Streptomycinsulfat er et aminoglycosidsulfatsalt afledt af Streptomyces griseus, der viser antibakteriel aktivitet.
•Det hæmmer initiering og forårsager fejllæsning af rRNA i proteinsyntese. Denne forbindelse binder til S12-proteinet i den bakterielle 30S ribosomale underenhed og hæmmer derved peptidforlængelse og proteinsyntese.
Anvendelse
•Streptomycinsulfat kan bruges til at studere mekanismerne for streptomycinresistens
•Denne forbindelse kan bruges i laboratorieapplikationer kombineret med penicillin for at hæmme bakteriel kontaminering i in vitro cellekultur
•Streptomycinsulfat viser antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium tuberculosis
•Denne forbindelse kan anvendes som en proteinsyntesehæmmer
•Det virker mod gram-negative og gram-positive bakterier• Streptomycinsulfat viser også en fungicid aktivitet
•Det kan bruges til at fjerne nukleinsyrer fra et biologisk ekstrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3810-74-0
Molekylær formel C42H84N14O36S3
Molekylvægt (g/mol) 1457.376
InChI nøgle QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC navn 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylidenamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methy) ylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMIL CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Streptomycin sulfate
Type Streptomycinsulfat
Tab ved tørring 7% maks.
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 1457.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.