Generel beskrivelse
•Streptomycinsulfat er et aminoglycosidsulfatsalt afledt af Streptomyces griseus, der viser antibakteriel aktivitet.
•Det hæmmer initiering og forårsager fejllæsning af rRNA i proteinsyntese. Denne forbindelse binder til S12-proteinet i den bakterielle 30S ribosomale underenhed og hæmmer derved peptidforlængelse og proteinsyntese.
Anvendelse
•Streptomycinsulfat kan bruges til at studere mekanismerne for streptomycinresistens
•Denne forbindelse kan bruges i laboratorieapplikationer kombineret med penicillin for at hæmme bakteriel kontaminering i in vitro cellekultur
•Streptomycinsulfat viser antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium tuberculosis
•Denne forbindelse kan anvendes som en proteinsyntesehæmmer
•Det virker mod gram-negative og gram-positive bakterier• Streptomycinsulfat viser også en fungicid aktivitet
•Det kan bruges til at fjerne nukleinsyrer fra et biologisk ekstrakt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Streptomycin sulfate |
| Type | Streptomycinsulfat |
| Tab ved tørring | 7% maks. |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Formel vægt | 1457.4 |
Sikkerhed og håndtering
- Streptomycin Sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate