Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptex™ Latexagglutinationstest
Artikelnummer. 11434099
Skift visning
Mængde:
200 tests/kit
50 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
200 tests
50 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434099 50 tests/sæt 50 tests
13255639 200 tests/kit 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434099 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30950501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Isoler og identificer en række streptokokker med en simpel enzymekstraktionsmetode, der detekterer Lancefield-gruppe A, B, C, D, F og G.
Identificer og differentier hurtigt Lancefield-gruppen af streptokokker ved hjælp af Thermo Scientific™ Streptex™ Latexagglutinationstest. Testen anvender latexpartikler sensibiliseret med gruppespecifikke antistoffer, som agglutinerer i nærvær af homologe antigener.
Produktegenskaber Brug
denne hurtige latexagglutinationstest, som giver en komplet løsning til isolering og differentiering af Lancefield-gruppe A, B, C, D, F& G.
Se tydelige, klare resultater med hvid latexagglutination på en sort baggrund. Individuelle latexgrupperingsreagenser er tilgængelige efter behov.
Med Streptex gruppespecifikke antigener ekstraheres fra streptokokker i et simpelt inkubationstrin. Antigener identificeres derefter ved hjælp af polystyrenlatexpartikler, som er blevet coatet med gruppespecifikke antistoffer. Disse latexpartikler agglutinerer kraftigt i nærvær af homologt antigen og forbliver i glat suspension i fravær af homologt antigen.
For en hurtigere syreekstraktionsmetode, Streptex Syreekstraktionssæt (delnr. R30951301) er tilgængeligt til brug med Streptex . Syreekstraktion vil hurtigt ekstrahere gruppeantigener uden behov for inkubation. Gruppe D-antigen ekstraheres imidlertid ikke effektivt med syreekstraktion; derfor skal en alternativ metode bruges til at bekræfte formodede gruppe D streptokokker.
Bevist ydeevne
  • Stol på gennemprøvede tests med mere end 50 års kombineret dokumenteret ydeevne
  • Bevar tilliden med pålidelige resultater, der har mere end 99 % følsomhed (i henhold til tilgængelige data i indlægssedlerne)
Workflow effektivitet
  • Klare, robuste reaktioner giver letlæselige resultater
  • Forbedre produktiviteten med kompakte sætkonfigurationer, farvekodede reagenser og praktiske arbejdsstationer
  • Fleksibel brug fra selektive og ikke-selektive medier
  • Kontrollatex er ikke påkrævet
Økonomisk løsning
  • Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter
  • Spar tid, penge og ressourcer ved at henvende dig til én virksomhed, én kilde, for at få et komplet sæt af Staph-identifikationsløsninger
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fascitis. En af de mest nyttige fænotypiske egenskaber ved streptokokker er den hæmolytiske reaktion, generelt klassificeret som alfa, beta eller gamma, i henhold til udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. Beta-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper baseret på de antigene forskelle i gruppespecifikke polysaccharider lokaliseret i bakteriecellevæggen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Streptex Latexagglutinationstest
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Streptokokker (Gruppe A, B, C, F, G)
Type Streptococcus test kit
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Inkluderer Testlatex, ekstraktionsenzym, polyvalent positiv kontrol, engangsreaktionskort, engangsblandestave
Materiale Polyvalent
Organisme gruppe Lancefield A, B, C, D, F
Mængde 50 tests/sæt
Målorganismeklasse Streptokokker