Få mere at vide
Streptavidin, Streptomyces avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464809
Skift visning
Mængde:
2 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464809 2 mg 2mg
15474809 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62428.8+
Request Bulk or Custom Format
Streptavidin, Streptomyces avidinii, CAS # 9013-20-1, er et krystallinsk protein isoleret fra bakterien Streptomyces avidinii og viser biotin-bindende aktivitet.
Streptavidin bruges som et tetramerisk protein, der bruges til at visualisere biotinkonjugerede molekyler i ELISA . På grund af biotins stærke affinitet og biotinylerede molekyler har streptavidin gjort streptavidin til en af de vigtigste komponenter i diagnostik og laboratoriekits. Streptavidin er meget udbredt i molekylærbiologi på grund af dets unikke høje affinitet for biotin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Streptavidin er et 60 kDa ekstracellulært protein isoleret fra Streptomyces avidinii, og det betragtes som et tetramert protein med en meget høj affinitet til biotin
• Det har fire bindingssteder for biotin og har evnen til at binde fire biotinmolekyler
Anvendelse
•Denne forbindelse har en stærk affinitet til biotin og biotinylerede molekyler, og på grund af dette betragtes streptavidin som en af de vigtigste komponenter i laboratorieforskningssæt. På grund af dets affinitet til biotin, er det meget brugt i flere molekylærbiologiske teknikker, herunder ELISA DNA-oprensning, enzymimmobilisering og flowcytometri
• Streptavidin bruges til at visualisere biotin-konjugerede molekyler i enzym-linked immunosorbent assay (ELISA )
• Streptavidin er blevet brugt til fremstilling af mikrobobler, hvilket er en vigtig teknik, der bruges i forskning
• Det er blevet brugt flittigt i bionanoteknologi til at forberede perler og nanopartikler
• Det bruges til at immobilisere proteiner og oligonukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9013-20-1
Molekylær formel C14H17BrClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 378.709
MDL nummer MFCD00082035
InChI nøgle RTWACOLFHOBGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 51062757
IUPAC navn 2-[(3-chlorphenyl)-piperidin-1-ium-1-ylidenmethyl]sulfanyleddikesyre;bromid
SMIL C1CC[N+](=C(C2=CC(=CC=C2)Cl)SCC(=O)O)CC1.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Streptavidin
Type Streptavidin
Navn note Streptomyces avidinii
Fysisk form Lyofiliseret pulver
Farve Hvid
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS).
Formel vægt 55 kDa
Procent renhed 95%