Få mere at vide
Cytiva Streptavidin Sepharose™ Højtydende medium
Artikelnummer. 11565015 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11565015 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11565015 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17511301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5045.00 DKK
    4619.00 DKK / 5ml
    Spare 426.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Anvendes til bekvem, hurtig, pålidelig oprensning af biotinylerede forbindelser. Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium er et fysisk og kemisk stabilt medium.
  • Ekstremt nyttig til at udnytte enten de stærke interaktioner af biotin og streptavidin eller de noget svagere interaktioner af 2-iminobiotin og streptavidin
  • Bindingskapacitet af Streptavidin: >300 nmol biotin/ml medium; 6mg biotinyleret BSA/ml medium
  • Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 4 til 9
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Ideel til at pakke ind i Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20 eller andre kolonner, hvor der kræves større oprensninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed <150 cm/hr.
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Partikelstørrelse 34 μm
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Affinitetskromatografi
Type Agarose
Bindende Kapacitet >300 nM biotin/ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptavidin Sepharose High Performance, 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol