Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premium grade - 1 mg/ml
Artikelnummer. 10104572
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10104572 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10104572 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S21388
 Begrænset vare
På lager
Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate (SAPE) - premium grade - 1 mg/ml
R-phycoerythrin (R-PE)-konjugatet af streptavidin omfatter et biotinbindende protein (streptavidin), der er kovalent bundet til et fluorescerende mærke (R-phycoerythrin). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Streptavidin R-PE er meget værdifuld i biotin-streptavidin detektionsprotokoller udviklet til flowcytometri, mikropladeanalyser og mikroarrays. Dette R-PE streptavidinkonjugat er et højrent produkt (renhed bekræftet ved HPLC) og leveres som 1 ml af en 1 mg/ml opløsning.
Vigtige egenskaber ved Streptavidin RPE:
  • Ex/Em maksima af∼ (496, 546, 565/578) nm
  • 5 til 10 gange lysere end organiske farvestoffer
  • Meget høj opløselighed i vandige opløsninger
  • Fri for alt ukonjugeret streptavidin; og for det meste fri for ukonjugeret R-PE
  • Ideel til flowcytometri, mikropladeassays og mikroarrays
    Egenskaber af R-phycoerythrin R-PE
    har en kvanteeffektivitet på 78 %, hvilket gør det til et utroligt lysstærkt reagens, der er nyttigt, hvor høj følsomhed er nødvendig. På grund af dårlig fotostabilitet anbefales det dog ikke til fluorescensmikroskopi.
    Find biotinylerede konjugater
    Vi tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
  • Brug det primære antistofsøgeværktøj til at finde biotinylerede primære antistoffer
  • Brug det sekundære antistofvælgerværktøj til at finde biotinylerede sekundære antistoffer og biotinylerede anti-farvestof og anti-hapten-antistoffer
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
    Relaterede links:
    Lær mere om Avidin-Biotin Detection
    Lær mere om de praktiske anvendelser af Streptavidin R-PE
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Koncentration 1 mg/mL
    Konjugeret R-phycoerythrin
    Mængde 1 mL
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
    Forsendelsestilstand Våd is
    Form Væske
    Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.