Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, (R-PE)
Beskrivelse
Invitrogen™ Streptavidin, R-Phycoerytrin Conjugate (SAPE) kombinerer den højaffinitetsbiotin-bindende evne fra streptavidin med den exceptionelle lysstyrke fra R-phycoerytrin (R-PE), hvilket muliggør følsom fluorescerende detektion af biotinylerede antistoffer, proteiner, nukleinsyrer og andre biomolekyler.
Streptavidin-RPE anvendes bredt inden for flowcytometri, multiplex immunoassays, mikroarrays og fluorescerende immunoassays, og bidrager med stærk signalintensitet til applikationer, der kræver detektion af lav-abbunds mål og præcis måling af cellulære biomarkører.
Streptavidin-RPE anvendes ofte til flowcytometri, kvantitativ flowcytometri, måling af antigendensitet, receptorbesættelsesanalyser, målengagementanalyse, multiplex-immunoassays og fluorescerende detektion af biotinylerede molekyler.
Hvorfor bruge Streptavidin-RPE?
Kombinationen af streptavidin og R-fycoerytrin resulterer i et følsomt og fleksibelt detektionssystem for biotinylerede mål på tværs af en bred vifte af forskningsanvendelser.
Nøglefordele inkluderer:
- Exceptionel fluorescensintensitet til at opdage lavudtryksmål
- Høj affinitet streptavidin-biotin-interaktion for pålidelig måldetektion
- Stærk signal-til-støj-ydeevne
- Bredt dynamisk område for kvantitative målinger
R-PE's lysstyrke er særligt værdifuld i applikationer, hvor nøjagtig kvantificering, detektion af sjældne hændelser eller lavniveaumåling af mål er nødvendig.
Applikationer
Streptavidin-RPE anvendes på tværs af en bred vifte af forsknings- og analytiske arbejdsgange, der bygger på følsom detektion af biotinylerede molekyler.
Flowcytometri
Påvist biotinylerede antistoffer til immunophenotyping, cellekarakterisering, biomarkøranalyse og immunovervågning. Det stærke fluorescerende signal genereret af R-PE understøtter klar populationsseparation og robust assay-ydelse.
Multiplex-perlebaserede immunoassays
Fungere som fluorescerende rapporteringsmolekyle i multiplex-proteindetektionsanalyser, der bruges til cytokinanalyse, opdagelse af biomarkører og translationel forskning.
Mikroarrays
Detekter biotinylerede prober og mål i genekspression, proteinekspression og genotypningsworkflows.
Fluorescensimmunoassays
Muliggør følsom detektion i fluorescerende ELISA analyser, ligandbindende analyser og andre fluorescensbaserede proteinanalyse-workflows.
Sjælden celledetektion
Understøtte identifikation og karakterisering af lavfrekvente cellulære populationer, herunder sjældne immunundergrupper, cirkulerende tumorceller og minimale resterende sygdomspopulationer.
Antigenspecifik immunovervågning
Facilitere påvisning af antigenspecifikke T-celler gennem MHC-tetramer- og multimerbaserede analyser, der anvendes i immunologi, vaccine- og immunterapiforskning.
Kvantitativ flowcytometri
Traditionel flowcytometri bruges ofte til at afgøre, om en biomarkør er til stede eller fraværende. Kvantitativ flowcytometri udvider denne kapacitet ved at muliggøre måling af proteinekspressionsniveauer på individuelle celler.
Da R-PE er blandt de mest lysende fluoroforer, der findes, indarbejdes Streptavidin-RPE ofte i kvantitative flowcytometri-workflows, der kræver nøjagtige målinger på tværs af et bredt spektrum af udtryksniveauer.
Forskere bruger ofte kvantitativ flowcytometri til at generere målinger som antistofbindingskapacitet (ABC), molekyler af ækvivalent opløselig fluorochrom (MESF) og estimerede receptormolekyler pr. celle.
Måling af antigendensitet
Antigen-tæthedsmåling gør det muligt for forskere at kvantificere, hvor meget af et mål der udtrykkes på overfladen af individuelle celler, hvilket giver værdifuld indsigt til celleterapi, immunoonkologi, udvikling af biomarkører og biofarmaceutisk forskning. I en typisk kvantitativ flowcytometri-arbejdsgang farves cellerne med et biotinyleret antistof og påvises ved hjælp af Streptavidin-RPE. Fluorescensintensiteten kan derefter sammenlignes med kalibreringsstandarder for at beregne metrikker som MESF, ABC eller estimerede receptormolekyler pr. celle. Den exceptionelle lysstyrke af R-PE understøtter nøjagtig måling på tværs af et bredt spektrum af udtryksniveauer, hvilket gør antigentæthedsanalyse til en hastigt voksende anvendelse inden for flowcytometri.
Receptorbesættelse og målengagement
Receptorbesættelsesassays måler andelen af receptorer, der er engageret af et terapeutisk molekyle, og giver en direkte vurdering af målengagement og farmakodynamisk aktivitet. Disse assays sammenligner typisk receptorpopulationer før og efter behandling ved hjælp af biotinylerede prober, der registrerer frie receptorer, bundne receptorer eller totale receptorniveauer. Streptavidin-RPE muliggør sensitiv fluorescerende detektion af disse populationer, herunder situationer hvor niveauerne af frie receptorer er lave efter dosering. Efterhånden som målengagementstrategier bliver stadig vigtigere i lægemiddeludvikling, fortsætter receptorbelægningsanalyse med at være en vigtig anvendelse inden for kvantitativ flowcytometri.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | R-phycoerythrin |
| Mængde | 1 mL |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas streptavidin R-PE konjugat. Opbevares i køleskab (2 – 8 °C). Må ikke fryses. |
| Excitation/Emission | 565/578 nm |
| Flowcytometer laserlinjer | 561 eller 488 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Løsning |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri, immunoassays |
| Buffer | PBS buffer |
| Vis mere |