Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidinprotein, Rhodamin
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Streptavidinprotein, Rhodamine-konjugat, 21724, fra Invitrogen ., 21724, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Ansøgninger: ELISA , Immunohistochemistry, Western Blot.
Streptavidin er biotinbindende protein, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrat og har en mildt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og et næsten neutralt pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Rhodamin |
| Krydsreaktivitet | Tag |
| Formulering | PBS uden konserveringsmiddel |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Immunhistokemi, Western Blot |
| Renhed eller kvalitetsklasse | renset |
| Værtsarter | N/A |
| Vis mere |