Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptavidin Protein, HRP
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2mg
5mg
Beskrivelse
Streptavidin er biotinbindende protein, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrat og har en mildt sur pI på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og et næsten neutralt pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
Formulering: 5mg oprenset protein i PBS og intet konserveringsmiddel; pH 6,8 Dette
produkt er blevet brugt med succes i ELISA , Immunhistokemi og Western Blot-procedurer.
Formulering: 5mg oprenset protein i PBS og intet konserveringsmiddel; pH 6,8 Dette
produkt er blevet brugt med succes i ELISA , Immunhistokemi og Western Blot-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | HRP |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Streptavidin konjugat |
| Målmolekyle | Biotin |
| Etiket eller farvestof | HRP (peberrodsperoxidase) |