Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptavidin Protein, HRP
Artikelnummer. 10086023 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10086023 1 mg 1mg
10698084 2 mg 2mg
10197673 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10086023 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21126
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, peberrodsperoxidasekonjugat, indeholder streptavidin i en renset form konjugeret til peroxidase til substratbaseret detektion.
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, peberrodsperoxidasekonjugat, indeholder streptavidin i en renset form konjugeret til peroxidase til substratbaseret detektion.
Streptavidin, Peberrodsperoxidase-konjugat, muliggør påvisning af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standard analysemetoder, herunder western blotting, ELISA immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse. Streptavidin, peberrodsperoxidasekonjugeret leveres som lyofiliseret pulver i en fosfatbaseret buffer til øjeblikkelig rekonstitution med vand.
Streptavidin er et biotinbindende protein, som oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrater og har en let sur pI-værdi på 5. Invitrogen Streptavidinprodukter bruger en rekombinant form for streptavidin med en masse på 53.000 dalton og en næsten neutral pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder ét molekyle biotin med affinitet, der ligner avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin i underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation. Dette produkt er blevet brugt med succes i ELISA immunohistokemi og Western Blot-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -20 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Produkttype Streptavidin konjugat
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)