Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin protein, DyLight™ 550
Mængde:
1mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Streptavidin Protein, DyLight 550 konjugat, 84542, fra Invitrogen ., 84542, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Anvendelser: Immunfluorescens.
Thermo Scientific Streptavidin DyLight-konjugater er præparater af streptavidin biotinbindende protein, der er mærket med Thermo Scientific DyLight Fluors til brug i højtydende fluorescensassays og cellulær billeddannelse. Streptavidin biotin-bindende protein tilbydes som yderst funktionelle konjugater med hver af ni forskellige DyLight Fluorescerende Farvestoffer med absorptionsspektre fra 350 nm til 777 nm og lyse emissionsspektre, der matcher de vigtigste output-bølgelængder af almindelige fluorescensmikroskoper og billedapparater. DyLight-konjugater udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end Alexa Fluor* , Cy* og LI-COR* Farver i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4-9).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1mg/mL |
| Konjugeret | DyLight 550 |
| Krydsreaktivitet | Tag |
| Formulering | Bufret saltvandsopløsning med 1% BSA og uden konserveringsmiddel |
| Mængde | 1mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens |
| Renhed eller kvalitetsklasse | renset |
| Vis mere |