Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin protein, DyLight™ 405
Artikelnummer. 10464535
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 10464535
Brand: Invitrogen™ 21831
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein
Streptavidinprotein, DyLight 405-konjugat, 21831, fra Invitrogen ., 21831, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunpræcipitation, Western Blot.
Thermo Scientific Streptavidin DyLight-konjugater er præparater af streptavidin biotinbindende protein, der er mærket med Thermo Scientific DyLight Fluors til brug i højtydende fluorescensassays og cellulær billeddannelse. Streptavidin biotin-bindende protein tilbydes som yderst funktionelle konjugater med hver af ni forskellige DyLight Fluorescerende Farvestoffer med absorptionsspektre fra 350 nm til 777 nm og lyse emissionsspektre, der matcher de vigtigste output-bølgelængder af almindelige fluorescensmikroskoper og billedapparater. DyLight-konjugater udviser højere fluorescensintensitet og fotostabilitet end Alexa Fluor* , Cy* og LI-COR* Farver i mange applikationer og forbliver meget fluorescerende over et bredt pH-område (pH 4-9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret DyLight 405
Krydsreaktivitet Tag
Formulering PBS med 1 % BSA og 0,02 % natriumazid; pH 7,2
pH 7.2
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA, Immuncytokemi, Immunfluorescens, Immunhistokemi, Immunfældning, Western Blot
Renhed eller kvalitetsklasse renset
Værtsarter N/A
Produkttype Streptavidin