Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidinprotein, APC
Artikelnummer. 10301274
Mængde:
0.5mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301274
Brand: Invitrogen™ 21629
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein
Streptavidinprotein, APC-konjugat, 21629, fra Invitrogen ., 21629, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Ansøgninger: ELISA , Western Blot.
Streptavidin er biotinbindende protein, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrat og har en mildt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og et næsten neutralt pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation. Phycobiliprotein Koncentration: 0,5mg/mL (bestemt ved absorption = 73 ved 650 nm for en 1% opløsning for kun de APC-molekyler, hvortil mindst et molekyle aktivt streptavidin er bundet) Allophycocyanin Kilde: Spirulina platensis Arbejdsfortyndingsområde: 1:50-1:200 til de fleste applikationer. Absorptionsmaksima: 650 nm emissionsmaksimum: 660 nm restaurering og opbevaring: Opbevar frysetørret produkt ved 4 °C indtil rekonstituering. Gendan med 0,5 ml destilleret vand. Centrifuger produktet, hvis det ikke er helt klart efter rekonstitution. For at bedømme klarheden trækkes produktet ind i en pasteurpipette. Opbevares ved 4 °C. [Må ikke fryses]. Efter fortynding må den ikke bruges i mere end én dag. Oprindelsesland: USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret APC
Krydsreaktivitet Tag
Formulering PBS med 15 mg/ml BSA og 0,05% natriumazid
Mængde 0.5mL
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) ELISA, Western Blot
Renhed eller kvalitetsklasse renset
Værtsarter N/A
Produkttype Streptavidin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptavidin Protein, APC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: SODIUM AZIDE