Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin protein, AP
Artikelnummer. 11851195
Mængde:
3 mg
Pakningsstørrelse:
3mg
Artikelnummer. 11851195
Brand: Invitrogen™ 21323
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein
Streptavidin protein, AP konjugat, 21323, fra Invitrogen ., 21323, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Ansøgninger: ELISA , Immunfluorescens, Western Blot.
Streptavidin er biotinbindende protein, der oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrat og har en mildt sur pI på 5. Thermo Scientific Streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og et næsten neutralt pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2-4mg/mL
Konjugeret AP
Krydsreaktivitet Tag
Formulering TBS med 0,1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, 50% glycerol og intet konserveringsmiddel; pH 8
pH 8
Mængde 3 mg
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA, Western Blot
Renhed eller kvalitetsklasse renset
Værtsarter N/A
Produkttype Streptavidin