Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-Cy5 .5)
Artikelnummer. 10541295
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10541295
Brand: Invitrogen™ SA1018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Streptavidin, (PE-Cy5 .5)
  • Klasse: RUO
  • Erklæring: Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • Buffer: PBS
  • Konserveringsmiddel: 0,1% natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret PE-Cy5.5
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Mængde 0.5 mL
Emballage Rør
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas streptavidin, PE-Cy5 .5 konjugat.
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Excitation/Emission 488/694
Flowcytometer laserlinjer 488 eller 561, 488
Forsendelsestilstand Våd is
Form Løsning
Produktlinje Cy
Buffer PBS buffer
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof PE-Cy5.5