Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE-konjugat
Mængde:
250μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugeret | PE (Phycoerythrin) |
| Mængde | 250μ g |
| Form | Væske |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Målmolekyle | Biotin |
| Etiket eller farvestof | PE (Phycoerythrin) |