Få mere at vide
MP Biomedicals™ Streptavidin
Artikelnummer. 11449025 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449025 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11449025 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08623001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    525.01 DKK / 1mg
    Spare 26.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Mængde 1 mg
Kilde Streptomyces avidini
Indhold og opbevaring -20°C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Til brug med (applikation) Immunoassay