Få mere at vide
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetisk perle
Artikelnummer. 16111501
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
100µL
2ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16111501 2 x 1 mL 100µL
11757564 5 x 1 mL 5ml
11791456 2 x 1 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16111501 Leverandør Cytiva Leverandørnr. H00000240T01.100uL
Til enkel og effektiv berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation og oprensning af biotinylerede biomolekyler
Streptavidin Mag Sepharose bruger den stærke interaktion mellem biotin og streptavidin ligand, som er immobiliseret på magnetiske perler.
  • Højkapacitets oprensning i lille skala af proteiner fra cellelysater og biologiske væsker
  • Giver høj renhed og udbytte
  • Tillader let parallel screening af proteiner med høj repeterbarhed
  • Enkel berigelse af proteiner fra små eller store prøvevolumener (lavμ l til høj ml skala)
  • Perlerne fås i to pakkestørrelser: 2x 1 ml 10 % medium opslæmning og 5x 1 ml 10 % medium opslæmning
  • En milliliter 10 % medium gylle er det samme som 100μ l sedimenteret medium, som er tilstrækkeligt til 20 oprensningskørsler i henhold til den anbefalede immunpræcipitationsprotokol
  • Bindingskapacitet:> 300 μg biotinuleret BSA/ml medium gylle
  • Stabilitet: stabil
  • Immunpræcipitation
  • Oprensning
  • Biomarkør forskning
Tekniske data
Farve Hvid
Mængde 2 x 1 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Til enkel og effektiv berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation og oprensning af biotinylerede biomolekyler
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL ALOX5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol