Få mere at vide
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetisk perle
Artikelnummer. 11791456
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
100µL
2ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11791456 2 x 1 mL 2ml
16111501 2 x 1 mL 100µL
11757564 5 x 1 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791456 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28985738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1708.00 DKK / 2ml
    Spare 157.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til enkel og effektiv berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation og oprensning af biotinylerede biomolekyler
Streptavidin Mag Sepharose bruger den stærke interaktion mellem biotin og streptavidin ligand, som er immobiliseret på magnetiske perler.
  • Højkapacitets oprensning i lille skala af proteiner fra cellelysater og biologiske væsker
  • Giver høj renhed og udbytte
  • Tillader let parallel screening af proteiner med høj repeterbarhed
  • Enkel berigelse af proteiner fra små eller store prøvevolumener (lavμ l til høj ml skala)
  • Perlerne fås i to pakkestørrelser: 2x 1 ml 10 % medium opslæmning og 5x 1 ml 10 % medium opslæmning
  • En milliliter 10 % medium gylle er det samme som 100μ l sedimenteret medium, som er tilstrækkeligt til 20 oprensningskørsler i henhold til den anbefalede immunpræcipitationsprotokol
  • Bindingskapacitet:> 300 μg biotinuleret BSA/ml medium gylle
  • Stabilitet: stabil
  • Immunpræcipitation
  • Oprensning
  • Biomarkør forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Mængde 2 x 1 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Til enkel og effektiv berigelse af målproteiner ved immunpræcipitation og oprensning af biotinylerede biomolekyler
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptavidin Mag Sepharose, 2 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.