Få mere at vide
BD Streptavidin HRP-opløsning
Artikelnummer. 10151040
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
10151040 1 mL
1 options
Artikelnummer. 10151040 Leverandør BD Leverandørnr. 554066
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Streptavidin er et ikke-glykosyleret protein, der fremstilles kromatografisk ud fra bakterien Streptomyces avidinii . Streptavidin-homotetramerer har en særlig høj, ikke-kovalent bindingsaffinitet for biotin.
  • Hver investigator bør titrere reagenset for at opnå optimale resultater
  • Brug i ELISA immunocytokemi og immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Konjugeret HRP
pH 7.2
Mængde 1 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C. Beskyt mod længere tids eksponering for lys. Må ikke fryses.
Form Væske
Til brug med (applikation) ELISA
Buffer Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og ProClin™ 150,- som konserveringsmiddel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptavidin-HRP ELISA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et passende behandlings- og bortskafningsanlæg i henhold tilgældende love og forskrifter og produkt