Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin - HRP
Artikelnummer. 10767863
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767863 2.5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10767863 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 434323
 Begrænset vare
På lager
Streptavidin - HRP
Reaktivitet: HRP-SA reagerer med biotin.
Anvendelser: Immunohistokemi, Western blotting og ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.25 mg/mL
Konjugeret HRP
Mængde 2.5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.