Få mere at vide
Cytiva Streptavidin HP SpinTrap™ Kit
Artikelnummer. 11540644 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
:
16 spin columns
Artikelnummer.
11540644 16 spin columns
1 options
Artikelnummer. 11540644 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28903130
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Prepacked single-use spin columns for simple, small-scale protein enrichment through immobilized biotinylated biomolecules
  • Can also be used for the direct enrichment of proteins that are biotinylated
  • Fast and flexible protocol with elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows
  • Useful for exploiting either the strong interaction of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interaction of 2-iminobiotin and streptavidin
  • Each column is packed with Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium; for use with a standard microcentrifuge
  • Easy scale-up with HiTrap™ Streptavidin HP prepacked columns
Streptavidin Sepharose HP Medium
  • Matrix: rigid, highly cross-linked 6% agarose
  • Ave. particle size: 34μm
  • Binding capacity: >300nmol biotin/mL medium; 6mg biotinylated BSA/mL medium
  • pH stability: 4 to 9 (long term)
Streptavidin HP SpinTrap Columns
  • Medium volume: 100μL
  • Max. sample loading volume: 600μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >300nM Biotin/mL
Flowhastighed <150 cm/hr.
Sættets indhold Streptavidin Sepharose HP, spin column and 96-well filter plates filter plates
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Indhold og opbevaring 4°C to 8°C
Partikelstørrelse 34 μm
Mængde 16 Columns
Til brug med (applikation) Gel electrophoresis, liquid chromato graphy
Type SpinTrap Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • streptavidin HP spintrap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol