Få mere at vide
Cytiva Streptavidin HP SpinTrap™ Buffer Kit
Artikelnummer. 10300795 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
16 Reactions
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10300795 16 Reactions 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10300795 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28913568
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
10X binding/washing buffer (TBS), 10X elution buffer, and blocking buffer
Pre-made buffers optimized for small-scale affinity preparation and protein enrichment using the Streptavidin HP SpinTrap columns
  • Stock solutions can be diluted directly into the provided bottles for storage
  • Eliminates time-consuming buffer preparation, allowing fast, reproducible protein enrichment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sættets indhold Streptavidin Sepharose HP, spin column and 96-well filter plates filter plates, 10X binding, Wash Buffer (TBS), 10X Elution Buffer, Blocking Buffer
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Indhold og opbevaring 4°C to 30°C
Partikelstørrelse 34 μm
Mængde 16 Reactions
Type SpinTrap Buffer Kit
Ligand type Streptavidin
Tilstrækkelig til 16 Reactions