Beskrivelse
- Fleksibel protokol med elueringsbetingelser formateret til både elektroforese og LC-MS analyse arbejdsgange
- Nyttig til at udnytte enten de stærke interaktioner af biotin og streptavidin eller de noget svagere interaktioner af 2-iminobiotin og streptavidin
- Kan også bruges til direkte berigelse af proteiner, der er biotinyleret. Ved at binde et specifikt biotinyleret protein til søjlen kan protein-protein-interaktioner også undersøges
- Hver brønd er færdigpakket med Streptavidin Sepharose™ Højtydende medium
- Nem opskalering til Streptavidin HP SpinTrap™ eller HiTrap™ Streptavidin HP færdigpakkede kolonner
- Kan bruges med centrifugering eller vakuum, manuelt eller i automatiserede robotsystemer
Streptavidin Sepharose HP Medium
- Matrix: Meget tværbundet agarose, 6%
- Bindingskapacitet: >300 nmol biotin/ml medium; 6mg biotinyleret BSA/ml medium
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- pH-stabilitet (langsigtet): 4 til 9
- Brøndvolumen: 800 μL
- Maks. prøvebelastningsvolumen: 600 μL
- Mellem volumen: 50 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >300nM/mL |
| Flowhastighed | <150 cm/hr. |
| Sættets indhold | Streptavidin Sepharose HP , spin kolonne og 96-brønds filterplader filterplader |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
| Support Type | 6 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 8 °C |
| Partikelstørrelse | 34 μm |
| Mængde | 4 x 96-brønds plader |
| Til brug med (applikation) | Proteinberigelse, Protein-Protein interaktionsundersøgelser |
| Type | Filterplade |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Streptavidin HP MultiTrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.