Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, peberrodsperoxidasekonjugat
Artikelnummer. 10267002
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10267002 1 mg 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10267002 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S911
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Streptavidin, peberrodsperoxidase (HRP)-konjugatet kan anvendes til at detektere biotin i et signalamplifikationsskema i forbindelse med kromogene substrater eller fluorogene HRP-substrater.
Streptavidin, peberrodsperoxidase (HRP) konjugeret kan bruges til at detektere biotin i en signalforstærkerordning i kombination med kromogene substrater eller fluorogene HRP-substrater, såsom tyramidsignalforstærkerteknologien TSA.
Vi anbefaler rekonstituering i 1 ml 1X fosfatbufferet saltvand (PBS), pH 7,2, til en 1 mg/ml kolonopløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof HRP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STREPTAVIDIN, HORSERADISH
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thimerosal
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.