Få mere at vide
MP Biomedicals™ Streptavidin-FITC
Artikelnummer. 11459025 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459025 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11459025 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 DKK
    3306.77 DKK / 1mg
    Spare 168.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
bruges til påvisning eller lokalisering af biotinylerede biomolekyler.
Tekniske data
Koncentration 2 til 5μ g/ml
Konjugeret FITC (fluorescein)
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring 0 °C til 5 °C
Form Væske
Til brug med (applikation) Immunoassay, brugt til påvisning eller lokalisering af biotinylerede biomolekyler