Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, (FITC)
Artikelnummer. 10757843
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757843 1 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10757843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SA1001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Streptavidin, (FITC)
  • Klasse: RUO
  • Erklæring: Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • Buffer: PBS
  • Konserveringsmiddel: 0,1% natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret FITC (fluorescein)
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Mængde 1 mL
Emballage Rør
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas streptavidin, FITC-konjugat.
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Excitation/Emission 488/525
Flowcytometer laserlinjer 488
Forsendelsestilstand Våd is
Form Løsning
Buffer PBS buffer
Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)