Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin-CY5 (ZyMax Grad)
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendelser: Western blotting, ELISA Immunohistochemistry, ISH
ZyMAX™ reagenser tilbyder forbedret assayfølsomhed, højere titer og større fleksibilitet i assaydesign end standardreagenser.
ZyMAX™ reagenser tilbyder forbedret assayfølsomhed, højere titer og større fleksibilitet i assaydesign end standardreagenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Cy5 |
| Mængde | 1 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |