Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy5 )
Beskrivelse
- Klasse: RUO
- Erklæring: Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
- Buffer: PBS
- Konserveringsmiddel: 0,1% natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Cy5 |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Mængde | 0.5 mL |
| Emballage | Rør |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas streptavidin, Cy5 konjugat. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Excitation/Emission | 600-650/670 |
| Flowcytometer laserlinjer | 633/635 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Løsning |
| Vis mere |