Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin - Cy3
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reaktivitet: CY3-SA reagerer med biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1.5 mg/mL |
| Konjugeret | Cy3 |
| Mængde | 1 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Cy |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |