Få mere at vide
Abcam Streptavidin-belagt plade
Artikelnummer. 32115096 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 96 brønde
Artikelnummer. Mængde
32115096 5 x 96 brønde
1 options
Artikelnummer. 32115096 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3234955x96Wells
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Pladekarakteristika:
Biotinbindende protein, pladetype, kappevolumen, blokvolumen, omtrentlig bindingskapacitet, steptavidin
Pladekarakteristika:
Biotinbindingsprotein, pladetype, kappevolumen, blokvolumen, omtrentlig bindingskapacitet Steptavidin, 96-brønd Strip, 100 μl/brønd, 300 μl/brønd, ~10 pmol Biotin/brønd
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 5 x 96 brønde