Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, (APC)
Beskrivelse
- Klasse: RUO
- Erklæring: Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
- Buffer: PBS
- Konserveringsmiddel: 0,1% natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,1 mg/ml eller 0,2 mg/ml |
| Konjugeret | APC |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometri, immunoassays, histokemiske anvendelser, blot-analyse |
| Mængde | 0.5 mL |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas streptavidin, APC-konjugat. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Excitation/Emission | 650/660 |
| Flowcytometer laserlinjer | 633 eller 635 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Løsning |
| Vis mere |