Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin APC-konjugat
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugeret | APC |
| Mængde | 100μ g |
| Form | Væske |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Målmolekyle | Biotin |
| Etiket eller farvestof | APC (Allophycocyanin) |