Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin, tværbundet, konjugat
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Streptavidin er et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin. Allophycocyanin er et intenst lyst phycobiliprotein med en bred absorptionsprofil, der topper kl.∼ 650 nm, og et fluorescensemissionsmaksimum på∼ 660 nm.
Se en udvælgelsesvejledning for alle streptavidin RPE-, APC- og tandemkonjugater .
Se en udvælgelsesvejledning for alle streptavidin RPE-, APC- og tandemkonjugater .
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | APC |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometri, immunoassays, histokemiske anvendelser, blot-analyse |
| Mængde | 0.5 mL |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas streptavidin APC, tværbundet, konjugat (1 mg/ml). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitation/Emission | 650/660 |
| Flowcytometer laserlinjer | 633 eller 635 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Løsning |
| Vis mere |