Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin Conjugate, førsteklasses kvalitet
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Streptavidin er et bakterielt afledt biotinbindende protein, der angiveligt udviser mindre uspecifik binding end avidin. Allophycocyanin er et intenst lyst phycobiliprotein med en bred absorptionsprofil, der topper kl.∼ 650 nm, og et fluorescensemissionsmaksimum på∼ 660 nm. Vores streptavidin allophycocyanin konjugat* premium klasse* er en yderligere fraktionering af vores S-868-produkt, specielt beregnet til applikationer, der nyder godt af ekstra renhed.
Se en udvælgelsesvejledning for alle streptavidin RPE-, APC- og tandemkonjugater .
Se en udvælgelsesvejledning for alle streptavidin RPE-, APC- og tandemkonjugater .
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | APC |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometri, immunoassays, histokemiske anvendelser, blot-analyse |
| Mængde | 250μ L |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med streptavidin APC, premium grade, konjugat (1 mg/ml). Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Excitation/Emission | 650/660 |
| Flowcytometer laserlinjer | 633 eller 635 |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Løsning |
| Vis mere |